(2S)-N-Benzyl-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR310374-500MGEA 366 EUR
APOSOR310374-500MG APOSOR310374-1G
(2S)-N-Benzyl-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
(2S)-N-Benzyl-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Kaava: C₁₈H₂₁NO
MW: 267,365 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11110968
CAS-numero: 58349-23-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR