Methyl 3-(benzyloxy)-5-hydroxybenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR310423-1GEA 95.1 EUR
APOSOR310423-1G
Methyl 3-(benzyloxy)-5-hydroxybenzoate
Methyl 3-(benzyloxy)-5-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258,269 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06655985
CAS-numero: 54915-31-0