Methyl 6-chloro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR310444-1GEA 270 EUR
APOSOR310444-1G
Methyl 6-chloro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-chloro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200,622 g/mol
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26744206
CAS-numero: 1404095-41-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR