2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR310469-5GEA 191 EUR
APOSOR310469-5G
2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Kaava: C₁₁H₁₁BINO₄
MW: 358,925 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11215234
CAS-numero: 1287221-36-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR