(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methanol

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR310506-1GEA 399 EUR
APOSOR310506-1G
(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methanol
(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methanol
Kaava: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Sulamispiste: 164…168 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21340304
CAS-numero: 1341216-79-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR