8,9,11,12-Tetrahydrodinaphtho[2,1-h:1',2'-j][1,4,7]trioxacycloundecine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR310540-1GEA 2200 EUR
APOSOR310540-1G
8,9,11,12-Tetrahydrodinaphtho[2,1-h:1',2'-j][1,4,7]trioxacycloundecine
8,9,11,12-Tetrahydrodinaphtho[2,1-h:1',2'-j][1,4,7]trioxacycloundecine
Kaava: C₂₄H₂₀O₃
MW: 356,414 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00187943
CAS-numero: 128385-60-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR