2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
APOSOR450022-100MGEA 0 EUR
APOSOR450022-100MG APOSOR450022-250MG
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(2,5-Dihydro-3-furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Kaava: C₁₀H₁₇BO₃
MW: 196,051 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16996209
CAS-numero: 212127-80-5