3-hydroksi-4-metoksikanelihappo 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR911490-25GEA 281 EUR
APOSOR911490-25G APOSOR911490-10G
3-hydroksi-4-metoksikanelihappo 95%
3-hydroksi-4-metoksikanelihappo
Kaava: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004391
CAS-numero: 25522-33-2