1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 217 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Kaava: C₁₁H₈ClFN₂O
MW: 238.645 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03659694
CAS-numero: 423768-49-4
UN: 1759
ADR: 8 III