1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC905242-100G PC905242-10G PC905242-25G
APOSPC905242-100GEA 1160 EUR
APOSPC905242-100G APOSPC905242-10G APOSPC905242-25G
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190.174 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05864517
CAS-numero: 936940-82-8