3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBI5849-1GEA 13.2 EUR
APOSBI5849-1G APOSBI5849-5G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Enzyme test reagent.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (by Karl Fischer) < 3.0%
Kaava: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009798
CAS-numero: 54970-72-8