D-(+)-Allose
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSBIA0110-1GEA 0 EUR
APOSBIA0110-1G APOSBIA0110-500MG
D-(+)-Allose
D-(+)-Allose
Kaava: C₆H₁₂O₆
MW: 180,1559 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135833
CAS-numero: 2595-97-3