Dansyylikloridi
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSBIA110-25GEA 109 EUR
APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G APOSBIA110-1G
Dansyylikloridi
Dansyylikloridi
Fluorometric detection at picomole levels.
Kaava: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Sulamispiste: 69…75 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003985
CAS-numero: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II