N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Varoitus
APOSBIA1792-100GEA 165 EUR
APOSBIA1792-100G APOSBIA1792-250G APOSBIA1792-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Kaava: C₁₃H₁₄N₂O₃
Sulamispiste: 186 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00065976
CAS-numero: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9