D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBICL4105-500MGEA 353 EUR
APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-1G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Kaava: C₆H₁₂O₆
Sulamispiste: 146…152 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00037545
CAS-numero: 40762-22-9