Destruxin B (from Metarhizium anisopliae)
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSBID1012-1MGEA 542 EUR
APOSBID1012-1MG APOSBID1012-100UG
Destruxin B (from Metarhizium anisopliae)
Destruxin B
Kaava: C₃₀H₅₁N₅O₇
MW: 593,80 g/mol
Sulamispiste: 230…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 2503-26-6