1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBID2040-500MGEA 14.8 EUR
APOSBID2040-500MG APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Kaava: C₆H₁₂N₄O₂
MW: 172,19 g/mol
Sulamispiste: 112…115 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00008318
CAS-numero: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7