L(-)-Talose
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSBIFS0117-100MGEA 0 EUR
APOSBIFS0117-100MG APOSBIFS0117-50MG
L(-)-Talose
L(-)-Talose
Kaava: C₆H₁₂O₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135850
CAS-numero: 23567-25-1