D-Glucoronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIG1006-25GEA 139 EUR
APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G APOSBIG1006-100G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Kaava: C₆H₁₀O₇
MW: 194,139 g/mol
Sulamispiste: 158 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00166981
CAS-numero: 6556-12-3