D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIG1110-100GEA 29.4 EUR
APOSBIG1110-100G APOSBIG1110-500G APOSBIG1110-1KG
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Sulamispiste: 172…175 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135622
CAS-numero: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3