Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIG4005-250MGEA 87.9 EUR
APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG APOSBIG4005-1G
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Kaava: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MW: 567,147 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD03410297
CAS-numero: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7