D-(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIL1349-50MGEA 38.1 EUR
APOSBIL1349-50MG APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG
D-(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Kaava: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
Sulamispiste: 200…201 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00042929
CAS-numero: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3