Biotin-PEG3-Amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIPG1208-50MGEA 249 EUR
APOSBIPG1208-50MG APOSBIPG1208-250MG APOSBIPG1208-100MG
Biotin-PEG3-Amine
Biotin-PEG3-Amine
Kaava: C₁₈H₃₄N₄O₅S
MW: 418,55 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09952640
CAS-numero: 359860-27-8