tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSBIPG1864-1GEA 739 EUR
APOSBIPG1864-1G
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Kaava: C₂₂H₃₆O₉S
MW: 476,58 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22574810
CAS-numero: 581065-94-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR