(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSBIQ1204-10GEA 23.5 EUR
APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-25G
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
Kaava: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Sulamispiste: 115…116 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151248
CAS-numero: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1