(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Varoitus
APOSBIT4001-100GEA 0 EUR
APOSBIT4001-100G APOSBIT4001-250G APOSBIT4001-25G
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Kaava: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540,65 g/mol
Sulamispiste: 150…151 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00066004
CAS-numero: 4132-28-9