Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSIN1008-100GEA 0 EUR
APOSIN1008-100G APOSIN1008-25G
Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Aluminium antimonide
Kaava: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Sulamispiste: 1050 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014154
CAS-numero: 25152-52-7