Cerium trichloride hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSIN1414-250GEA 206 EUR
APOSIN1414-250G
Cerium trichloride hydrate 99,9%
Cerium trichloride hydrate
Kaava: CeCl₃·xH₂O
MW: 246,48 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 848 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149633
CAS-numero: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8