Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSIN1541-10GEA 139 EUR
APOSIN1541-10G
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Kaava: C₂H₆BrCuS
MW: 205,58
Sulamispiste: 132 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043295
CAS-numero: 54678-23-8
UN: 3335
ADR: 9,III