Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSIN1633-100GEA 426 EUR
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dysprosium(III) bromide hydrate
Kaava: Br₃Dy·H₂O
Sulamispiste: 881 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 29843-91-2