Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate 99.99%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSIN1636-25GEA 58.6 EUR
APOSIN1636-25G
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate 99.99%
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Kaava: C₃Dy₂O₉·4H₂O
MW: 577,088 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150229
CAS-numero: 38245-35-1