Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSIN1880-25GEA 206 EUR
APOSIN1880-25G
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Sulamispiste: 15,7 °C
Tiheys: 6,25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144387
CAS-numero: 56451-02-6
UN: 1760
ADR: 8,III