Digalliumtrioksidi 99.999%

Varoitus

APOSIN1894-25GEA 0 EUR
APOSIN1894-25G APOSIN1894-100G
Digalliumtrioksidi 99.999%
Digalliumtrioksidi
Kaava: Ga₂O₃
MW: 187,44 g/mol
Sulamispiste: 1900 °C
Tiheys: 6,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011020
CAS-numero: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR