Nickel(II) acetylacetonate, vedetön
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSIN2707-25GEA 139 EUR
APOSIN2707-25G
Nickel(II) acetylacetonate, vedetön
Nickel(II) acetylacetonate
Kaava: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Sulamispiste: 230 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000024
CAS-numero: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7