L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSIN2941-100GEA 95.1 EUR
APOSIN2941-100G
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Sulamispiste: 70…80 °C
Tiheys: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8