Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) 99.99%
APOSIN5732-10GEA 0 EUR
APOSIN5732-10G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) 99.99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Kaava: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Sulamispiste: 308 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145380
CAS-numero: 18865-74-2