Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSIN6578-10GEA 308 EUR
APOSIN6578-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Kaava: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
MW: 521,877 g/mol
Sulamispiste: 200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06200255
CAS-numero: 17594-47-7