Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium 99,9%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSIN9846-10GEA 294 EUR
APOSIN9846-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium
Kaava: C₂₂H₃₈MgO₄
MW: 390,85 g/mol
Sulamispiste: 186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070425
CAS-numero: 21361-35-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR