4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Varoitus
APOSOR0064-5GEA 32.9 EUR
APOSOR0064-5G APOSOR0064-1G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23
Sulamispiste: 137…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258876
CAS-numero: 34956-31-5