4-Nitro-3-pikoliini-1-oksidi 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0074-5GEA 14.8 EUR
APOSOR0074-5G
4-Nitro-3-pikoliini-1-oksidi 99%
4-Nitro-3-pikoliini-1-oksidi
Kaava: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Sulamispiste: 134…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014626
CAS-numero: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III