3-Chloro-2-methylbenzenesulphonamide

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR0114-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR0114-250MG
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonamide
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₈ClNO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234295
CAS-numero: 3476-03-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR