4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR01513-500MGEA 220 EUR
APOSOR01513-500MG
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202,33
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093765
CAS-numero: 77123-57-0