3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR01965-1GEA 57.9 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₇H₆N₂O
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234273
CAS-numero: 14543-43-2