4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0204-5GEA 368 EUR
APOSOR0204-5G APOSOR0204-1G APOSOR0204-10G
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₉H₁₅ClN₂
Sulamispiste: 239…241 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06245506
CAS-numero: 350683-67-9