3-Chloro-4-methylbenzylamine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR0253-5GEA 523 EUR
APOSOR0253-5G APOSOR0253-1G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀ClN
Kiehumispiste: 128…130 °C/15mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014816
CAS-numero: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8,III