4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0256-5KGEA 0 EUR
APOSOR0256-5KG APOSOR0256-1KG APOSOR0256-100G APOSOR0256-5G APOSOR0256-500G APOSOR0256-25G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Kaava: C₆H₈ClNO
MW: 145,59 g/mol
Kiehumispiste: 88…90 °C/7mmHg
Tiheys: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 95 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003154
CAS-numero: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4