3-Chloro-6-phenylpyridazine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0288-1GEA 41 EUR
APOSOR0288-1G
3-Chloro-6-phenylpyridazine 97%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Kaava: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,6300 g/mol
Sulamispiste: 159…161 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075253
CAS-numero: 20375-65-9
EINECS: 243-772-6