3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0330-5GEA 32.3 EUR
APOSOR0330-5G APOSOR0330-25G APOSOR0330-1G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Kaava: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Sulamispiste: 144…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00723901
CAS-numero: 17626-40-3