4-(Methylsulphonyl)phenol
Varoitus
APOSOR0562-5GEA 13.3 EUR
APOSOR0562-5G APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Kaava: C₇H₈O₃S
Sulamispiste: 82…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047806
CAS-numero: 14763-60-1