3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0625-5GEA 155 EUR
APOSOR0625-5G APOSOR0625-25G
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Kaava: C₈H₅NO₂S
Kiehumispiste: 137 °C/5mmHg
Sulamispiste: 57…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066321
CAS-numero: 113504-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III